missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carboxypeptidase A2/CPA2 Antibody (179), DyLight 680, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18324600 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18324600 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18324600 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP290717FR

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Monoclonal Antibody

Carboxypeptidase A2/CPA2 Monoclonal specifically detects Carboxypeptidase A2/CPA2 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carboxypeptidase A2/CPA2
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 179
Conjugate DyLight 680
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias carboxypeptidase A2, carboxypeptidase A2 (pancreatic), EC 3.4.17, EC 3.4.17.15
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse Carboxypeptidase A2/CPA2 (Q504N0; Met1-Tyr417).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1358
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.