missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Carbonic Anhydrase X/CA10 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase X/CA10 in Mouse samples. It is validated for ELISA/Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Carbonic Anhydrase X/CA10 |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 594 |
| Dilution | Western Blot, ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | carbonic anhydrase X, carbonic anhydrase-related protein 10, Carbonic anhydrase-related protein X, CARP X, CA-RPX, CARPXCA-RP X, Cerebral protein 15, cerebral protein-15, HUCEP-15 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase X/CA10 (P61215; Met1-Asn300). |
| Purification Method | Affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?