missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbonic Anhydrase VII/CA7 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™

Product Code. 18333966 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18333966 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18333966 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299942B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Carbonic Anhydrase VII/CA7 Polyclonal specifically detects Carbonic Anhydrase VII/CA7 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Carbonic Anhydrase VII/CA7
Applications ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias Carbonate dehydratase VII, carbonic anhydrase 7, carbonic anhydrase VIICAVII, carbonic dehydratase VII, CA-VII, EC 4.2.1.1
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Carbonic Anhydrase VII/CA7 (P43166; Met1-Ala264).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 766
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.