missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 Antibody [DyLight 650], Novus Biologicals™

Code produit 30731028 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
30731028 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30731028 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur AF5108W

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 Polyclonal antibody specifically detects Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7 in Mouse samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Carbohydrate Sulfotransferase 7/CHST7
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias carbohydrate (N-acetylglucosamine 6-O) sulfotransferase 7
Host Species Goat
Immunogen Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant mouse CHST7, Ser34-Val484, Accession # Q9EP78
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 56548
Target Species Mouse
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.