missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbetapentane citrate, MedChemExpress

Product Code. p-200101314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
Unit Size:
100mg
500mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16452246

Brand: Medchem Express HYB1055

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.

Carbetapentane citrate is a selective inhibitor of the cough, with mild atropine-like effect and local anesthesia effect.

Spezifikation

Chemical Name or Material Carbetapentane citrate
CAS 23142-01-0
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H39NO10
Quantity 500 mg
Synonym Pentoxyverine citrate
Solubility Information DMSO : ≥ 36 mg/mL (68.49 mM)
SMILES O=C(C1(C2=CC=CC=C2)CCCC1)OCCOCCN(CC)CC.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Molecular Weight (g/mol) 525.59
Formula Weight 525.59
Percent Purity 98.0%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt