missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Canthaxanthine 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Canthaxanthin |
| CAS | 514-78-3 |
| Analyte or Component Names | Canthaxanthin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C40 H52 O2 |
| Concentration | 10 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO/IEC 17025 |
| Synonym | β,β-Carotene-4,4'-dione, β-Carotene-4,4'-dione (6CI), β-Carotene-4,4'-dione, all-trans- (8CI), 4,4'-Diketo-β-carotene, 4,4'-Dioxo-β-carotene, C.I. 40850, C.I. Food Orange 8, Canthaxanthin, Canthaxanthine, Carophyll red, E 161g, Food Orange 8, Lucantin Red, NSC 374110, Roxanthin Red 10, all-trans-Canthaxanthin |
| InChI Formula | InChI=1S/C40H52O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-35-33(5)37(41)25-27-39(35,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-36-34(6)38(42)26-28-40(36,9)10/h11-24H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+ |
| SMILES | C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C(=O)CCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C(=O)CCC2(C)C |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?