missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calreticulin Antibody (CR213-2AG), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18347663 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18347663 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18347663 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP311672AF488

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Calreticulin Monoclonal specifically detects Calreticulin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Calreticulin
Applications Western Blot, ELISA
Classification Monoclonal
Clone CR213-2AG
Conjugate Alexa Fluor 488
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias autoantigen Ro, CALR, calregulin, calreticulin, cC1qR, CRP55, CRT, Endoplasmic reticulum resident protein 60, epididymis secretory sperm binding protein Li 99n, ERp60, FLJ26680, grp60, HACBP, HEL-S-99n, RO, Sicca syndrome antigen A (autoantigen Ro; calreticulin), SSA
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human calreticulin.
Purification Method Protein G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Autophagy, Cancer, Cellular Markers, ER Markers, Immunology, Membrane Trafficking and Chaperones, Neurodegeneration, Neuroscience, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 811
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.