missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calpain 15 Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18403772 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18403772 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18403772 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP232098H

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Calpain 15 Polyclonal antibody specifically detects Calpain 15 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calpain 15
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate HRP
Dilution Western Blot
Formulation PBS
Gene Alias calpain-15, CAPN15Small optic lobes homolog, EC 3.4.22, EC 3.4.22.-, EC 3.4.22.54, MGC131491, small optic lobes (Drosophila) homolog, small optic lobes homolog (Drosophila)
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 25 to 75 of human Small Optic Lobes Homolog using the numbering given in entry NP_005623.1 (GeneID 6650).
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6650
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.