missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Caldesmon/CALD1 Antibody (h-CALD), PE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-47816PE
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Caldesmon/CALD1 Monoclonal antibody specifically detects Caldesmon/CALD1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
Especificaciones
| Caldesmon/CALD1 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| CAD, caldesmon, caldesmon 1, CDMH-CAD, HCAD, LCAD, L-CAD, MGC21352, NAG22 | |
| Crude human uterus extract | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 800 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| h-CALD | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido