missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcium nitrate tetrhydrate, Reagent grade, For ACS analysis, ≥99%, MP Biomedicals™

Product Code. 11412401 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 g
Unit Size:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11412401 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11412401 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0219380183
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

CAS 13477-34-4
Color White
Physical Form Crystalline Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range ≥99%
Density 1.86g/mL
Molecular Formula CaH8N2O10
Synonym calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
InChI Key MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
IUPAC Name calcium bis(nitric acid) tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 236.15
PubChem CID 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Formula Weight 236.2
Grade Reagent
Chemical Name or Material Calcium nitrate tetrhydrate, For ACS analysis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.