missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Calcitriol, MedChemExpress
Beschreibung
Calcitriol is the most active metabolite of vitamin D and also a vitamin D receptor (VDR) agonist.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | Calcitriol |
| CAS | 32222-06-3 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C27H44O3 |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | 1,25-Dihydroxyvitamin D3 |
| Solubility Information | DMSO : 110 mg/mL (264.02 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 100 mg/mL (240.02 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)(O)C)C)CCC/2)[H])O)O |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.64 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?