missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Calcitonin Mouse anti-Human, Clone: CALCA/3310, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18373735 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Packungsgröße:
100µg
20µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18373735 20 μg 20µg
18362504 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18373735 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP31380020UG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Calcitonin Monoclonal antibody specifically detects Calcitonin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Calcitonin
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone CALCA/3310
Concentration 0.2 mg/ml
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:20, Protein Array
Formulation 10 mM PBS with 0.05% BSA
Gene Accession No. P01258
Gene Alias ATP2B2plasma membrane calcium ATPase, ATPase, Ca++ transporting, plasma membrane 4, DKFZp686G08106, DKFZp686M088, EC 3.6.3, EC 3.6.3.8, Matrix-remodeling-associated protein 1, matrix-remodelling associated 1, MXRA1, Plasma membrane calcium ATPase isoform 4, plasma membrane calcium pump, Plasma membrane calcium pump isoform 4, plasma membrane calcium-transporting ATPase 4, PMCA4b, PMCA4PMCA4x, sarcolemmal calcium pump
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Calcitonin protein (around aa 3-116) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01258 )
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 20 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cellular Markers, Neuroscience
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 796
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.