missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Calcitonin Gene Related Peptide, Human

Code produit 15497019
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
0.5 mg
1 mg
Conditionnement:
0.5mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity Conditionnement
15497019 1 mg 1mg
15487019 0.5 mg 0.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497019 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65667.M^
 Restricted Item
Estimated Shipment: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Formats

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For cellular and molecular biology applications

Calcitonin Gene Related Peptide is used as a potent, long-lasting vasodilator, activation of CGRP receptors on pancreatic β-cells increases plasma levels of pancreatic enzymes.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Species Human
Purification Method HPLC
Content And Storage -30°C to -10°C
Format Solid
Molecular Weight (g/mol) 3789.3
Product Type Calcitonin Gene Related Peptide, human
Quantity 1 mg
Regulatory Status RUO
Sequence CGRP, human

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.