missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadmium shot, tear drop, -5+20 mesh, 99.95% (metals basis)

Product Code. 11371168
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
1 kg
Unit Size:
1kg
250g
50g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11371168

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010122.18

Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 7440-43-9 | Cd | 112.41 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 7440-43-9
Molecular Formula Cd
Molecular Weight (g/mol) 112.41
MDL Number MFCD00010914
InChI Key BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
IUPAC Name cadmium
SMILES [Cd]

Especificaciones

Quantity 50 g
Mesh Size −5+20 Mesh
Form Shot
Percent Purity 99.95%
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Cadmium shot
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium shot
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 2
  • Germ cell mutagenicity Category 2
  • Carcinogenicity Category 1B
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 1
  • ACUTE AQUATIC Acute 1
  • LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 1
Indicaciones de peligro
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
  • H350-May cause cancer.
  • H361fd-Suspected of damaging fertility. Suspected of damaging the unborn child.
  • H372-Causes damage to organs.
  • H410-Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Consejos de prudencia
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P320-Specific treatment is urgent (see on this label).
  • P405-Store locked up.
  • P501-Dispose of contents/container to .

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado