missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Cadherin-8 Monoclonal specifically detects Cadherin-8 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spécification
Spécification
| Dilution | ELISA |
| Product Type | Antibody |
| Form | Purified |
| Product Line | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?