missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CACNA1E Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Proteintech 27225-1-AP-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The expression of multiple classes of voltage dependent calcium channels (VDCCs) allows neurons to tailor calcium signaling to functionally discrete cellular regions. Although N-Type VDCCs exist before birth which is consistent with a role in migration, most N-Type VDCCs subunit expression is postnatal and is important in the genesis of synaptic transmission in discrete hippocampal fields.Especificaciones
| CACNA1E | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| CACNA1E | |
| BII, Brain calcium channel II, CACH6, CACNA1E, CACNL1A6, Cav2.3 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 12290, 777 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q15878, Q61290 | |
| CACNA1E | |
| CACNA1E Fusion Protein Ag25944 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido