missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CABLES2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 16683845
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16683845 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16683845 Fornitore Invitrogen™ N. del fornitore PA599599

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total Cables2.

Unknown. Probably involved in G1-S cell cycle transition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen CABLES2
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gene CABLES2
Gene Accession No. Q8K3M5, Q9BTV7
Gene Alias C20orf150; Cables2; Cdk5 and Abl enzyme substrate 2; CDK5 and ABL1 enzyme substrate 2; dJ908M14.2; ik3-2; Interactor with CDK3 2
Gene Symbols CABLES2
Host Species Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CABLES2(Accession Q9BTV7), corresponding to amino acid residues P94-Q144.
Purification Method Affinity chromatography
Quantity 100 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 252966, 311703, 81928
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage -20°C
Product Type Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.