missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Manutan Cabinet for extendable workbenches, red, 600mm x 450mm x 450mm
Descripción
Worktops are supplied in sections for ease of handling and provide the ability to reverse the tops and eliminate worn areas. Optional accessories can be fitted in any combination, in any quantity and in a variety of positions. With the mix of standard parts available, the bench variations that can be built are virtually infinite. Deeper bench options allow two or more people to work together.
- Red
- Maximum load per drawer: 25kg
- Dimensions (H x W x D): 600mm x 450mm x 450mm
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido