missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ C5orf46 Recombinant Protein Antigen

Codice prodotto. 18356405 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
100 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
18356405 100 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18356405 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP317154PEP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Recombinant Protein

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

For Use With (Application) Antibody Competition
Formulation PBS and 1M Urea, pH 7.4.
Gene ID (Entrez) 389336
Molecular Weight (g/mol) M.W. Theoretical: 21 kDa
Quantity 100 μg
Storage Requirements Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gene Alias Chromosome 5 Open Reading Frame 46, SSSP1, Uncharacterized Protein C5orf46
Gene Symbol C5orf46
Purity or Quality Grade >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protein C5orf46
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.