missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C1QTNF6, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00114904-B01P.50ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: LLLFLLMCEIPMVELTFDRAVASGCQRCCDSEDPLDPAHVSSASSSGRPHALPEIRPYINITILKGDKGDPGPMGLPGYMGREGPQGEPGPQGSKGDKGEMGSPGAPCQKRFFAFSVGRKTALHSGEDFQTLLFERVFVNLDGCFDMATGQFAAPLRGIYFFSLNVHSWNYKETYVHIMHNQKEAVILYAQPSERSIMQSQSVMLDLAYGDRVWVRLFKRQRENAIYSNDFDTYITFSGHLIKAEDDSpécification
| C1QTNF6 | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC020551 | |
| C1QTNF6 | |
| C1QTNF6 (AAH20551, 32 a.a. ∼ 278 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 114904 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| C1q and tumor necrosis factor related protein 6 | |
| CTRP6/ZACRP6 | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu