missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C1qTNF5/CTRP5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Product Code. 18389300 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mg
Packungsgröße:
25µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18389300 0.025 mg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18389300 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176631SS

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

C1qTNF5/CTRP5 Polyclonal specifically detects C1qTNF5/CTRP5 in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen C1qTNF5/CTRP5
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1-4 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 10 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 10 μg/mL
Formulation PBS with 0.02% Sodium Azide
Gene Accession No. AAQ88749
Gene Alias C1q and tumor necrosis factor related protein 5, Complement C1q Tumor Necrosis Factor-Related Protein 5 Precursor Variant 3, CTRP5LORDDKFZp586B0621, LORD 6, Myonectin 3
Gene Symbols C1QTNF5
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human CTRP5. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of CTRP5. Amino Acid Squence: LPGREDGREGREGAPG
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.025 mg
Research Discipline Vision
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 114902
Test Specificity These proteins are often highly modified post-translationally and migrate in SDS-PAGE at positions other than their predicted size.
Target Species Human, Rat
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.