missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
C11orf70 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 20780-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
| C11orf70 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| C11orf70 | |
| CK070, C11orf70 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 85016 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.33 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q9BRQ4 | |
| C11orf70 | |
| C11orf70 Fusion Protein Ag14793 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido