missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BXDC2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 17295-1-AP-150UL
This item is not returnable.
View return policy
Description
Required for biogenesis of the 60S ribosomal subunit.Specifications
| BXDC2 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| BRIX1 | |
| BRIX, brix domain containing 2, BRIX1, BXDC2 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 294799, 55299, 67832 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.22 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q4QQT6, Q8TDN6, Q9DCA5 | |
| BRIX1 | |
| BXDC2 Fusion Protein Ag11174 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur