missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Specifications
Specifications
| pH | 4 |
| Quantity | 500 mL |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- BUFFER SOLUTION pH 4.00 ± 0.01 @ 20°C
- Warning
- Serious eye damage/eye irritation Category 2
- H319-Causes serious eye irritation.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P264-Wash thoroughly after handling.
- P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid Monohydrate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
