missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Buffer solution R1, pH 2.5 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1000 mL
Förpackningsstorlek
1000mL
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Buffer solution R1 |
| pH | 2.5 |
| Quantity | 1000 mL |
| Packaging | Bottle |
| Grade | Eu. Ph. Reference |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion