missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C, Ricca Chemical
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Buffer, Reference Standard, pH 3.00 ± 0.01 at 25°C |
| CAS | 877-24-7, 7647-01-0, 7732-18-5 |
| Melting Point | 0°C |
| Boiling Point | 100°C |
| CAS Min % | 98.9, 1.02, 0.08 |
| CAS Max % | 98.9, 1.02, 0.08 |
| Color | Colorless |
| Density | 1 |
| Concentration | 1X |
| For Use With (Application) | Calibration |
| Show More |
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?