missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bub1 Antibody (2F9), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18395328 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Packungsgröße:
0.01mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18395328 0.1 mg 0.01mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18395328 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. H00000699M02

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Bub1 Monoclonal antibody specifically detects Bub1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Bub1
Applications Western Blot, ELISA, Immunoprecipitation, Sandwich ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2F9
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500, ELISA, Immunoprecipitation, Sandwich ELISA
Formulation In 1x PBS, pH 7.4
Gene Accession No. AAH28201
Gene Alias BUB1 budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog, BUB1Amitotic checkpoint serine/threonine-protein kinase BUB1, BUB1L, budding uninhibited by benzimidazoles 1 (yeast homolog), budding uninhibited by benzimidazoles 1 homolog (yeast), EC 2.7.11.1, hBUB1mitotic spindle checkpoint kinase, putative serine/threonine-protein kinase
Host Species Mouse
Immunogen BUB1 (AAH28201, 1 a.a. ~ 130 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MDTPENVLQMLEAHMQSYKGNDPLGEWERYIQWVEENFPENKEYLITLLEHLMKEFLDKKKYHNDPRFISYCLKFAEYNSDLHQFFEFLYNHGIGTLSSPLYIAWAGHLEAQGELQHASAVLQRGIQNQA
Purification Method IgG purified
Quantity 0.1 mg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Breast Cancer, Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, Mitotic Regulators, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 699
Target Species Human
Content And Storage Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.