missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTLA/CD272 Antibody (MIH26), Biotin, Novus Biologicals™

Product Code. 18336556 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18336556 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18336556 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP314617B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

BTLA/CD272 Monoclonal antibody specifically detects BTLA/CD272 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen BTLA/CD272
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone MIH26
Conjugate Biotin
Dilution Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias B and T lymphocyte associated, B and T lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte attenuator, B- and T-lymphocyte-associated protein, BTLA1, CD272, CD272 antigen, FLJ16065, MGC129743
Host Species Mouse
Immunogen Cells transfected with human BTLA/CD272
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 151888
Target Species Human, Non-human Primate
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.