missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BTK IN-1, MedChemExpress

Product Code. 16400047
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16400047

Brand: Medchem Express HY101941

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.

BTK IN-1 (SNS062 analog) is a potent BTK inhibitor, with an IC50 of <100 nM.

Especificaciones

Chemical Name or Material BTK IN-1
CAS 1270014-40-8
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H21ClN6O
Quantity 50 mg
Synonym SNS062 analog
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (259.83 mM)
SMILES O=C(NC1CN(C2=C3C(NC=C3)=NC=N2)CCC1)CNC4=CC=CC(Cl)=C4
Molecular Weight (g/mol) 384.86
Formula Weight 384.86
Percent Purity 98.91%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado