missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRSK2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18340391 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18340391 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18340391 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2865880.1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

BRSK2 Polyclonal specifically detects BRSK2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BRSK2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Formulation PBS, 2% Sucrose
Gene Alias BR serine/threonine kinase 2, BR serine/threonine-protein kinase 2, C11orf7, chromsosome 11 open reading frame 7, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLJ41362, PEN11BSAD1, protein kinase SAD1B, serine/threonine kinase 29, serine/threonine kinase SAD-A, Serine/threonine-protein kinase 29, Serine/threonine-protein kinase SAD-A, STK29
Host Species Rabbit
Immunogen The immunogen is a synthetic peptide directed towards the middle region of human BRSK2
Purification Method Immunogen affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immune System Diseases, Immunology, Protein Kinase
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 9024
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.