missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bromide Solution for Ion Chromatography, 1g/L, H2O Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA

Product Code. p-8014456 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
250 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
250mL
500mL
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 12912095

Brand: Fisher Chemical A 008 100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Spezifikation

Solution Contains H2O
Concentration 1 g/L
Quantity 100 mL
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt