missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bromacil, TRC

Artikelnummer. 30346239
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30346239 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6781501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Bromacil
CAS 314-40-9
Molecular Formula C9 H13 Br N2 O2
Quantity 1 g
Synonym Uracil, 5-bromo-3-sec-butyl-6-methyl- (8CI), 5-Bromo-6-methyl-3-(1-methylpropyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, (±)-Bromacil, 3-sec-Butyl-5-bromo-6-methyluracil, 5-Bromo-3-sec-butyl-6-methyluracil, 5-Bromo-6-methyl-3-(1-methyl-n-propyl)uracil, 5-Bromo-6-methyl-3-(1-methylpropyl)uracil, 5-Bromo-6-methyl-3-sec-butyluracil, Bromacil, DuPont 976, Herbicide 976, Hyvar X, Hyvar X bromacil, Hyvarex, Uragan
InChI Formula InChI=1S/C9H13BrN2O2/c1-4-5(2)12-8(13)7(10)6(3)11-9(12)14/h5H,4H2,1-3H3,(H,11,14)
SMILES CCC(C)N1C(=O)NC(=C(Br)C1=O)C
IUPAC Name 5-bromo-3-butan-2-yl-6-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
Molecular Weight (g/mol) 261.12
Formula Weight 260.016
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.