Learn More
Neogen Brazil Nut Protein ELISA Kit E96BZL
Description
- Designed to detect both processed and unprocessed target allergen proteins.
- Test can accommodate environmental swab, CIP rinse water and food samples.
- A universal extraction protocol streamlines testing for multiple analytes, saving you reagents and valuable time.
Spécification
Spécification
| Product Type | Test |
| Quantity | 96 Wells |
| Test Time | 50 Minutes |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?