missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Branson Ultrasonics™ Bransonic™ Ultrasonic Cleaning Bath Accessory, Perforated Trays
Descripción
For use with Branson ultrasonic baths
- Accessories for ultrasonic bench-top system
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Perforated Tray |
| Capacity (Metric) | 25 L |
| Capacity (English) | 5.5 gal. |
| For Use With (Equipment) | Ultrasonic Bath, Model 8800 |
| Material | Stainless Steel |
| Dimensions (L x W x H) | 44.45 x 24.1 x 15.2 cm |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?