missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Piston Heads for Titrette™ Bottletop Burette

Product Code. 15673987 Shop All Brand Products
Click to view available options
For Use With (Equipment):
10 mL Titrette
25 mL Titrette
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15673987

Brand: BRAND™ 707531

Only null left
Add to basket
Add to basket
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik

Replace the piston for the Titrette™ easily in the lab.

  • Fits all serial number ranges
  • Available for 10, 25 or 50mL Titrette™ Bottletop Burette
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Product Type Piston Head
For Use With (Equipment) 10 mL Titrette
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.