missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDplates hydroGrade™ 96-Well Microplates
Shop All Brand Products
Click to view available options
Color:
Clear
Well Shape:
Flat Bottom (F-well)
Round Bottom (U-well)
Total Volume (Metric) Well:
330 μL
350 μL
Unit Size:
Pack of 100
Description
- Immunoassay surface with strong affinity to hydrophilic molecules, such as glycoproteins and peptides, antibodies with predominantly hydrophilic regions, and nucleic acids
- Blue alphanumeric embossing for easy well identification
- Non-sterile
Order Info
Packaging is 20 stacks of 5 plates each (100 plates). Each stack comes with one lid.
Especificaciones
Especificaciones
| Barcode | No Barcode |
| Binding Property | Hydrophilic |
| Certifications/Compliance | ANSI, SLAS |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | Clear |
| Product Type | 96-well Microplate |
| Material | Polystyrene |
| Volume (Metric) Well | 330 μL |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido