missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BPIFB1 Rabbit anti-Human, Clone: 3, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-90202-100UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
BPIFB1 Monoclonal specifically detects BPIFB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Spécification
| BPIFB1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 92747 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 3 | |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500 | |
| bA49G10.6, chromosome 20 open reading frame 114, dJ1187J4.1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated 1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma-associated protein 1, LPLUNC1, MGC14597, VEMSGP, Von Ebner minor salivary gland protein | |
| Recombinant Human BPIFB1 Protein | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu