missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BPIFB1 Antibody (086), DyLight 650, Novus Biologicals™

Product Code. 18373621 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18373621 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18373621 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290203C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

BPIFB1 Monoclonal specifically detects BPIFB1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen BPIFB1
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 86
Conjugate DyLight 650
Dilution ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias bA49G10.6, chromosome 20 open reading frame 114, dJ1187J4.1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma associated 1, long palate, lung and nasal epithelium carcinoma-associated protein 1, LPLUNC1, MGC14597, VEMSGP, Von Ebner minor salivary gland protein
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human BPIFB1 (AAH08429.1; Met1-Gln484).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 92747
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.