missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bosentan Monohydrate, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Bosentan Monohydrate |
| CAS | 157212-55-0 |
| Analyte or Component Names | Bosentan Monohydrate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C27 H29 N5 O6 S . H2 O |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, hydrate (1:1), Benzenesulfonamide, 4-(1,1-dimethylethyl)-N-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyphenoxy)[2,2'-bipyrimidin]-4-yl]-, monohydrate (9CI), Bosentan hydrate, Bosentan monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C27H29N5O6S.H2O/c1-27(2,3)18-10-12-19(13-11-18)39(34,35)32-23-22(38-21-9-6-5-8-20(21)36-4)26(37-17-16-33)31-25(30-23)24-28-14-7-15-29-24;/h5-15,33H,16-17H2,1-4H3,(H,30,31,32);1H2 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | O.COc1ccccc1Oc2c(NS(=O)(=O)c3ccc(cc3)C(C)(C)C)nc(nc2OCCO)c4ncccn4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?