missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

IKA™ Borosilicate Glass Powder Flask

Product Code. 11875912 Shop All IKA Products
Click to view available options
Volume (Metric):
500 mL
1000 mL
2000 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11875912

Brand: IKA™ 0003738400

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Especificaciones

Material Borosilicate Glass
Type Powder Flask
For Use With (Equipment) RV 10.302 Rotary Evaporators 1000mL
Quantity 1 Each
Volume (Metric) 2000 mL
Weight (Metric) 100 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado