missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOB1 Antibody (BOB1/2422), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08637AF350
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
BOB1 Monoclonal antibody specifically detects BOB1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
| BOB1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| B-cell-specific coactivator OBF-1, BOB-1, OBF-1, OBF1BOB1, OCAB, OCA-B, OCT-binding factor 1, POU class 2 associating factor 1, POU domain class 2, associating factor 1, POU domain class 2-associating factor 1, POU domain, class 2, associating factor 1 | |
| Recombinant fragment (around aa 148-255) of human BOB1 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: Q16633) | |
| 100 μg | |
| Immunology | |
| 5450 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2b κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| BOB1/2422 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto