missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Helios Italquartz Boats with Ring Handle, Transparent

Product Code. 15848034
Click to view available options
Dimensions (L x W):
120 mm x 15 mm
143 mm x 17 mm
180 mm x 15 mm
76 mm x 10 mm
76 mm x 11 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15848034

missing translation for 'mfr': Helios Italquartz 62P00004

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Boats with ring handle constructed of transparent, durable, resistant, and chemically inert quartz glass.

  • Transparent
  • Include ring handle
  • Chemically inert
  • Excellent electrical insulation
  • Excellent strength and durability
  • Exceptional thermal stability compared to glass

Spezifikation

Bottom Shape Flat
Color Transparent
Material Quartz
Shape Boat
Type Weighing Boat with Ring Handle
Dimensions (L x W) 76 mm x 10 mm
Length (Metric) 76/16 mm
Width (Metric) 10 mm
Height (Metric) 10 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt