missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
BNP Monoclonal antibody specifically detects BNP in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, ELISA
Specifica
Specifica
| Antigen | BNP |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 50E1cc |
| Conjugate | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Sandwich ELISA |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BNP, brain type natriuretic peptide, Gamma-brain natriuretic peptide, natriuretic peptide B, natriuretic peptide precursor B, natriuretic peptides B, natriuretic protein |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Hybridoma clones have been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with synthetic human BNP, whole molecule, conjugated with carrier protein. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?