missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BNIPL Antibody (OTI8F6) [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Código de producto. 30689070 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
30689070 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30689070 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344929APC

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BNIPL Monoclonal antibody specifically detects BNIPL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen BNIPL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI8F6
Conjugate APC
Formulation PBS
Gene Alias bcl-2/adenovirus E1B 19 kDa-interacting protein 2-like protein, BCL2/adenovirus E1B 19kD interacting protein like, BNIP-2 similar, BNIPl-1, BNIPL-2, BNIP-S, PP753
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-203 of human BNIPL(NP_612122) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cytokine Research
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 149428
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.