missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BMS-690514, MedChemExpress

Product Code. 16440086
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
2mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16440086

Brand: Medchem Express HY103332mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR; has IC50s of 5, 20 and 60 nM for EGFR, HER 2 and HER 4, respectively.

BMS-690514 is a potent and orally active inhibitor of EGFR and VEGFR

Specifications

Chemical Name or Material BMS-690514
CAS 859853-30-8
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C19H24N6O2
Quantity 2 mg
Solubility Information DMSO : ≥ 25 mg/mL (67.86 mM)
SMILES O[C@@H]1CN(CC[C@H]1N)CC2=C3C(NC4=CC=CC(OC)=C4)=NC=NN3C=C2
Molecular Weight (g/mol) 368.43
Formula Weight 368.43
Percent Purity 98.64%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado