missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BLZF1 Antibody (OTI3G4) [PerCP], Novus Biologicals™

Product Code. 30689346 Shop All Bio Techne Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30689346 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689346 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP344735PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BLZF1 Monoclonal antibody specifically detects BLZF1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BLZF1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI3G4
Conjugate PerCP
Formulation PBS
Gene Alias basic leucine zipper nuclear factor 1JEM-1s, cytoplasmic protein, GOLGIN-45, JEM1, JEM-1MGC22497, JEM-1short protein, p45 basic leucine-zipper nuclear factor
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-246 of human BLZF1(NP_003657) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8548
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.