missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blonanserin, MedChemExpress

Product Code. 16406236
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16406236

Brand: Medchem Express HY13575

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Blonanserin (AD-5423) is a potent and orally active 5-HT2A (Ki=0.812 nM) and dopamine D2 receptor (Ki =0.142 nM) antagonist. Blonanserin is usually acts as an atypical antipsychotic agent and can be used for the research of extrapyramidal symptoms, excessive sedation, or hypotension.

Blonanserin (AD-5423) is a potent and orally active 5-HT2A (Ki=0.812 nM) and dopamine D2 receptor (Ki =0.142 nM) antagonist. Blonanserin is usually acts as an atypical antipsychotic agent and can be used for the research of extrapyramidal symptoms, excessive sedation, or hypotension.

Specifications

Chemical Name or Material Blonanserin
CAS 132810-10-7
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C23H30FN3
Quantity 100 mg
Synonym AD-5423
Solubility Information DMSO : 14.29 mg/mL (38.88 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C(C2=C(CCCCCC3)C3=NC(N4CCN(CC)CC4)=C2)C=C1
Molecular Weight (g/mol) 367.5
Formula Weight 367.5
Percent Purity 98.73%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Neuroscience-Neurodegeneration
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato