missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
BLAME/SLAMF8 Monoclonal specifically detects BLAME/SLAMF8 in Mouse samples. It is validated for ELISA.
Specifications
Specifications
| Antigen | BLAME/SLAMF8 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 210 |
| Conjugate | DyLight 755 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | B Lymphocyte Activator Macrophage Expressed, BCM-Like Membrane Protein, B-Lymphocyte Activator Macrophage Expressed, CD353, CD353 Antigen, SBBI42, SLAM Family Member 8, SLAMF8 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse BLAME/SLAMF8 (NP_083360.2; Met1-Asp231). |
| Purification Method | Protein A purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?