missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, TRC

Artikelnummer. 30330438
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
2 mg
Packungsgröße:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
30330438 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30330438 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB5195072MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemical Name or Material Bisphenol A-2,2',6,6'-d4
CAS 102438-62-0
Molecular Formula C15 D4 H12 O2
Quantity 2 mg
Synonym Phen-3,5-d2-ol, 4,4'-(1-methylethylidene)bis- (9CI), Bisphenol A-2,2',6,6'-d4, Bisphenol A-2,2',6,6'-D4, 4,4'-(1-Methylethylidene)bisphen-3,5-d2-ol
InChI Formula InChI=1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i3D,4D,5D,6D
SMILES [2H]c1cc(O)cc([2H])c1C(C)(C)c2c([2H])cc(O)cc2[2H]
IUPAC Name 3,5-dideuterio-4-[2-(2,6-dideuterio-4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 232.311
Formula Weight 232.1401
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.