missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite, TRC

Artikelnummer. 30341398
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30341398 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30341398 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB4200001G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Bis(2-cyanoethyl)-N,N-diisopropyl Phosphoramidite
CAS 102690-88-0
Molecular Formula C12 H22 N3 O2 P
Quantity 1 g
InChI Formula InChI=1S/C12H22N3O2P/c1-11(2)15(12(3)4)18(16-9-5-7-13)17-10-6-8-14/h11-12H,5-6,9-10H2,1-4H3
SMILES CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)OCCC#N
IUPAC Name 3-[2-cyanoethoxy-[di(propan-2-yl)amino]phosphanyl]oxypropanenitrile
Molecular Weight (g/mol) 271.3
Formula Weight 271.145
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.